Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TNBSA (Trinitrobenzolsulfonsäure)
Kennzeichnen Sie primäre Amine (Peptide oder Aminosäuren) für den kolorimetrischen Nachweis (Amax 335 nm) mit dieser 5 %igen Lösung aus Trinitrobenzolsulfonsäure in Methanol.
Marke:  Thermo Scientific™ 28997
Artikelnummer. 10210314
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TNBSA ist eine 5 %-Lösung von Trinitrobenzolsulfonsäure in Methanol, die mit primären Aminen (Peptiden oder Aminosäuren) zu einem löslichen farbigen Produkt reagiert, was nützlich für verschiedene Assay-Methoden ist.
Leistungsmerkmale:
  • Paare mit primären Aminen, Sulfhydrylen und Hydraziden in wässriger Lösung mit 8 pH ohne unerwünschte Nebenreaktionen
  • Hervorragend geeignet für Lösungen und Festphasenanalysen
  • Geeignet zur qualitativen und quantitativen Schätzung von Biomolekülen
  • λMax. = 335nm
  • Reagiert leicht mit primären Aminosäuregruppen in wässriger Form bei 8 pH, um gelbe Addukte zu bilden
  • Mit sekundären Aminosäuren Prolin und Hydroxyprolin werden keine farbigen Derivate gebildet
  • Farbige Derivate werden bei 345 nm überwacht und haben Extinktionskoeffizienten im Bereich von 1-1.5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TNBSA-Lösung
Lagerung:Nach Erhalt bei -20 °C lagern.Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Kolorimetrisch
Flüssig
Amin
Anderes Etikett oder anderer Farbstoff
100 mL
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.