Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SuperSignal West Femto Fast Western Blot-Kit
Für die mittlere bis niedrige Femtogram-Erkennung und die Entwicklung von Western-Blot-Verfahren weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
177.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
---|---|
Menge | 80 ml-Kit |
Konjugat | HRP |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10417764
|
Thermo Scientific™
35086 |
Pierce Fast-Western-Blot-Kit, SuperSignal West Femto Substrat, Kaninchen, Einstiegsgröße | N/A | ||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Femto Substrate enthält optimierte Reagenzien und Protokolle, die einen mittleren bis niedrigen Femtogramm-Nachweis ermöglichen und die typische westliche Blot-Entwicklung auf weniger als 1 Stunde nach der Gelübertragung verkürzen.
Das Fast Western Blot Kit-Protokoll ist eine schnelle und effiziente Methode zur Entwicklung von Western Blots, ohne dass teure Instrumente und Verbrauchsmaterialien für andere schnelle Western Blotting-Systeme erworben werden müssen. Diese kompletten Pierce Fast Western Blot Kits erfordern nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Femto Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten SuperSignal West Femto Substrate, das empfindlichste verbesserte chemilumineszente Substrat, das für den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP) erhältlich ist. Diese Substrate-Empfindlichkeit, Intensität und Dauer des Signals ermöglichen eine einfache Dokumentation mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.Leistungsmerkmale:
Schnell – Niedrige Femtogramm-Nachweisgrenzen in ca. 1 Stunde
Praktisch – keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
Kostengünstig – keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte zu kaufen
Stabil – alle Kit-Komponenten sind für ein Jahr bei4 °C gelagert
Einfach – vollständige Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standardmaus oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranes and Filter Paper; CL-Xposure™ Film for Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping Buffer
Spezifikation
Chemolumineszenz | |
80 ml-Kit | |
HRP |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.