Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Reversible Protein Stain Kit for PVDF Membranes
Mit dieser empfindlichen Ponceau S-Alternative können Sie Proteine auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen nach dem Transfer von Polyacrylamid-Gelen reversibel färben.
Marke:  Thermo Scientific™ 24585
203.34 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10558733
  • 305.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Reversible Protein Stain Kits für Membranen sind schnelle und empfindliche Alternativen zu Ponceau S-Färbung für den reversiblen Nachweis von Proteinbändern auf Nitrocellulosemembran oder PVDF-Membran nach dem Transfer von Polyacrylamidgelen.
Diese Kits für die Membranfärbung verwenden ein zerstörungsfreies, reversibles, zuverlässiges und empfindliches Verfahren zur Färbung und zum Nachweis von Proteinen auf Nitrocellulose- und PVDF-Membranen. Diese Pierce Kits sind hervorragende Alternativen zu Ponceau S-Färbungen zur Bewertung der Effizienz der Proteinübertragung nach SDS-PAGE und vor dem Immunblotting. Die untere Nachweisgrenze bei diesem Verfahren liegt bei 25 bis 50 ng pro Band (mindestens fünfmal empfindlicher als die herkömmliche Ponceau S-Färbung). Die Färbeprotokolle sind einfach, schnell und führen zu türkisblauen Bändern, die nicht verblassen und für zukünftige Referenzzwecke leicht fotografiert werden können. Die Färbung kann in weniger als 15 Minuten leicht umgekehrt werden. Die nachfolgende Erkennung von Western Blot ist nicht betroffen, da die Färbung das Protein nicht verändert und vollständig entfernt wird. Separate Kits für Nitrocellulose- und PVDF-Membranen verwenden den gleichen Farbbindungsmechanismus, unterscheiden sich jedoch in der Färbeformulierung und den Membranbehandlungskomponenten, um die Geschwindigkeit und Leistung für jeden Membrantyp zu optimieren.
Besondere Merkmale:
  • Besser als Ponceau S – empfindlicher, leichter zu dokumentieren, dauerhaft bis umgekehrt (verblasst nicht)
  • Empfindlich – hohe Avidität, Gesamtproteinfärbung; untere Nachweisgrenze entspricht 25 bis 50 ng pro Band
  • Spezifisch – erkennt nur Protein; bindet oder interagiert nicht mit anderen Elektrophorese- oder Probenkomponenten
  • Schnell – Färbung in weniger als 5 Minuten (Nitrozellulose-Kit) oder 30 Minuten (PVDF-Kit); vollständige Löschung und Umkehrung der Färbung in weniger als 15 Minuten
  • Stabil – die Komponenten sind bei Raumtemperatur stabil, sparen Platz im Kühlschrank und eliminieren Äquilibrierungsschritte
Enthält:
Reversible Proteinfärbemittel, -Entfärbemittel- und -Löschungslösungen; das PVDF-Kit enthält auch eine Sensibilisierlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: 10 PVDF-Membranen (8 cm x 8 cm) aus Mini-Gelen (SDS-PAGE)
• Sensibilisator, 250 ml
• Reversibles Färbemittel, 250 ml
• Entfärbemittel, 1 l
• Löschlösung, 250 ml
Bei Raumtemperatur lagern.
In-Blot-Nachweis
Proprietäre Mischung
Pierce™
Protein
Pierce Kit für reversible Proteinfärbung für PVDF-Membranen
Kolorimetrisch
Proteinfärbekit für reversible Färbungen
1.75 L