Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS
Eine exakte Reserpinlösung, die speziell für die Leistungsbeurteilung von Massenspektrometern entwickelt wurde, einschließlich der Thermo Scientific™ Ionenfalle und Geräten der TSQ-Serie.
Marke: Thermo Scientific™ 88326
Additional Details : CAS : 67-63-0 Gewicht : 2.26800kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce-Reserpin-Standard für LC-MS ist eine genaue Lösung von Reserpin, die speziell für die Leistungsbeurteilung von Massenspektrometern entwickelt wurde, einschließlich der Thermo Scientific Ionenfalle und der TSQ Serie von Instrumenten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Der Pierce Reserpin-Standard für LC-MS ist eine vorverdünnte Flüssigformulierung, die ideal ist, um die Installationsspezifikationen von Thermo Scientific (und anderen) Massenspektrometern schnell durchzuführen. Der Standard wird in einer Konzentration von 100 pg/μl in 50%igem Isopropanol geliefert und erfordert minimale zusätzliche Verdünnungen. Das Produkt wird in einer Packung mit 5 x §1 ml-Braunglasfläschchen mit PTFE-beschichteten Schraubverschlüssen geliefert. Der Pierce-Reserpin-Standard für LC-MS wird in einer nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtung hergestellt, und jede Charge wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
Leistungsmerkmale:
Praktisch – Wird vorverdünnt geliefert und erfordert minimale zusätzliche Verdünnungen, um die Zielkonzentration für die Injektion zu erreichen
Sichere Handhabung – Im Gegensatz zu Ampullen aus Glas kann die Kappe beim Herausziehen der Lösung leicht entfernt und ersetzt werden
Hohe Reinheit – Reagenzien für die Massenspektrometrie in auslaufsicheren Fläschchen mit Schraubverschluss
Stabil – Kann bei 4 °C bis zu einem Jahr aufbewahrt werden.
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptide, kleine Moleküle | |
Massenspektrometrie | |
Flüssig |
Reserpine Standard | |
In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. | |
Peptide, kleine Moleküle | |
Kalibrierung |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Reserpine Standard for LC-MS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.