Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G, Biotinylated
Mit diesem gereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein G können Sie Maus- und menschliche Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Immunassays nachweisen
Marke:  Thermo Scientific™ 29988
Artikelnummer. 11875845
  • 372.00 CHF / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen des Thermo Scientific™ Pierce rekombinanten Proteins G ermöglichen es, menschliche und Maus-Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. DNA-Sequenzierung von nativem Protein G identifiziert zwei IgG-bindende Domänen und Stellen für Albumin und Zelloberflächenbindung. Die Bindungsdomänen für Albumin und Zelloberfläche wurden aus rekombinantem Protein G eliminiert, um die unspezifische Bindung zu verringern und können daher zur Trennung von IgG von Rohproben verwendet werden. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 5, obwohl die Bindung auch bei pH 7,0 bis 7,2 wirksam ist.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält zwei Fc-bindende Domänen pro Protein
  • Besser als Protein A für Maus (inkl. IgG1), human (inkl. IgG3) und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
  • Schlechter als Protein A für Meerschweinchen, Schwein, Hund und Katze
  • Bindet menschliches IgM, IgD oder IgA nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Rekombinantes Protein G, biotinyliert
0,5 mg
Pulver
Antikörper
Biotin
Pierce™
Protein G
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.