Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Quantitative Peptide Assays & Standards
Pierce kolorimetrische bzw. fluoreszierende quantitative Peptid-Assays und -Standards sind anwenderfreundliche Mikrotiterplattenassays, die speziell zur Verbesserung der Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit der Peptidquantifizierung in der massenspektrometrischen Analyse entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 23295
184.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22006" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pierce kolorimetrische bzw. fluoreszierende quantitative Peptidassays sind Mikrotiterplattenassays zum schnellen Mischen und Ablesen mit stabilen Signalen für die genaue und robuste Messung von Peptidverdauproben. Ein hochwertiger Peptidverdau-Referenzstandard wird eigenständig oder in den Kits zur Erstellung linearer Standardkennlinien für eine verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit geliefert. Die erhöhte Empfindlichkeit, das geringe Probenassayvolumen und der enthaltene Referenzstandard sind für die genaue und robuste Messung von Peptidverdauproben zur Normalisierung der Probeninjektionsmenge für die MS-Analyse unerlässlich.
• Empfindlich:—Exakter Nachweis von nur 5 µg/ml (fluorometrisch) bzw. 25 µg/ml (kolorimetrisch) Peptidmischung• Reproduzierbar:—Assayleistung wurde mit Peptidverdaugemischen stringent getestet
• Robuster Peptidverdausandard:—Das Kit enthält einen validierten Peptidverdaustandard für verbesserte Reproduzierbarkeit der Quantifizierung
• Kompatibel:—Funktioniert mit vielen Reagenzien, darunter Reagenzien für die MS-Probenvorbereitung und TMT-gekennzeichnete Peptide (fluorometrischer Assay)
• Praktisch:—Einfaches Format zum Mischen und Ablesen mit stabilem Signal, das in nur 5 Minuten (fluorometrisch) bzw. 15 Minuten (kolorimetrisch) abgelesen werden kann
Pierce quantitativer kolorimetrischer Peptid-Assay bietet modifizierte BCA-Reagenzien für die Reduktion von Cu+2 zu +1 Cu, einen für die Quantifizierung von Peptidmischungen optimierten proprietären Chelator und einen Peptidverdau-Referenzstandard zur Erzeugung linearer Standardkennlinien. Dieser kolorimetrische Peptidassay erfordert eine geringe Menge an Probe (20 µl) und hat einen Arbeitsbereich von 25 – 1.000 μg/ml Peptidkonzentration. Bei der Reaktion wird das Kupfer zunächst durch das Amid-Backbone der Peptide unter alkalischen Bedingungen reduziert (Biuretreaktion), gefolgt von der Chelator-Kopplung mit reduziertem Kupfer zu einem leuchtend roten Komplex (bei 480 nm absorbiert), der in nur 15 Minuten abgelesen werden kann. Das aus dieser Reaktion erzeugte Signal ist 3- bis 4-fach empfindlicher als der Micro-BCA Protein-Assay für Peptidanalysen. Der kolorimetrische Peptid-Assay ist mit TMT-gekennzeichneten Peptiden kompatibel, wird jedoch nicht für synthetische Peptide empfohlen, da der Assay durch den Gehalt an Peptidaminosäuren beeinflusst wird.
Zu den Reagenzien des Pierce quantitativen Fluoreszenz-Peptidassays gehören Peptidassaypuffer, ein fluoreszierendes Peptidkennzeichnungsreagenz und ein Peptid-Verdauassaystandard für die quantitative Messung von Peptidkonzentrationen. Dieser empfindliche Assay erfordert nur 10 µl Probe, erzeugt eine lineare Reaktion mit aufsteigenden Peptidkonzentrationen (5–1.000 μg/ml) und liefert Ergebnisse in einer stabilen endgültigen Fluoreszenz, die in nur fünf Minuten nachweisbar ist. In diesem Assay werden Peptide mithilfe eines aminreaktiven fluoreszierenden Reagenz, das bis zur Reaktion mit tryptischen Peptiden nicht fluoreszierend ist, spezifisch am Aminoterminus gekennzeichnet. Die fluoreszierend gekennzeichneten Peptide werden auf einem Mikrotiterplatten-Lesegerät (ex390/em475) nachgewiesen. Dieser Assay eignet sich für die quantitative Messung von Peptidverdaugemischen und synthetischen Peptiden mit einem unblockierten Aminoterminus. Fluoreszenzassays sind nicht mit TMT-gekennzeichneten Peptiden kompatibel.
Der Thermo Scientific Peptidverdau-Assaystandard wurde als Referenzstandard zur Verwendung mit Pierce quantitativen fluorometrischen und kolorimetrischen Peptid-Assays entwickelt und soll die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Peptidquantifizierung verbessern. Der Peptidverdau-Assaystandard wird in gebrauchsfertiger flüssiger Form mit 1 mg/ml geliefert. Das Referenzprotein wurde mit Trypsin Gütegrad MS verdaut, um fehlende Spaltungen zu minimieren. Um eine konsistente, chargenübergreifende Leistung zu gewährleisten, wird die Verdauseffizienz des Proteins überwacht. Die Qualität wird im Vergleich zu einem Referenzstandard bewertet.
Anwendungen
• Normalisierende Probenkonzentrationen für Quantifizierungsanwendungen im Downstream-Prozess
• Normalisierende Probenladevolumen für LC-, MS- und LC/MS-Anwendungen
• Messung der Rückgewinnung nach Peptidaufreinigungsverfahren
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Pierce™ | |
Peptide, Protease-verdautes Protein | |
Test während des Prozesses | |
Flüssig |
Peptidverdau-Assaystandard | |
1 x 1,5 ml (1 mg/ml) Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
|
Kolorimetrisch, Fluoreszent | |
1,5 ml |