Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free (TBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- und TBS-Formulierungen einer nicht-proteinhaltigen Verbindung, um einen extrem niedrigen Hintergrund zu erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 37584
73.76 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24126" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13474299
  • 77.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pierce proteinfreier Blockierpuffer ist eine nicht-proteinhaltige Verbindung, die eine effektive Blockierung für membranbasierte und plattenbasierte Proteindetektionsmethoden bietet, was zu einem extrem niedrigen Hintergrund führt. Wird in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format geliefert.
Zu den Merkmalen des Fischserum-Blockierpuffers gehören:
Proteinfreie Blockierung – Minimiert oder eliminiert Kreuzreaktivität in Verbindung mit proteinbasierten Blockierpuffern
Anwendungen – Western Blotting (Membranen), ELISA (Mikrotiterplatten) und Arrays (beschichtete Glasobjektträger)
Streptavidin-freundlich – Biotionfrei; keine Interferenzen mit Avidin-Biotin-Detektionssystemen
Leistungsstark – Optimiert und validiert in vielen Proteinmethoden, um ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis zu bieten (d. h. kein Quenchen von spezifischer Bindung und Signal, sondern Eliminieren von unspezifischer Bindung und Hintergrund)
Herkömmliche Blockierpuffer enthalten Proteine, die in bestimmten Immundetektionssystemen kreuzreagieren können, was zu einem hohen Hintergrund und einem reduzierten Signal führt. Pierce proteinfreie Blockierpuffer sind proteinfrei und sind beim Blockieren von Platten, Membranen und anderen Oberflächen für ELISA, Western Blotting, Glas-Objektträgerarrays und andere Anwendungen äußerst effektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proteinfreier (PBS) Blockierpuffer; 100 ml
100 ml
ELISA, Western Blot, Arrays
PBS
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen bei 4 °C lagern.
Proteinfreier Blockierpuffer
Flüssig
1X
Nicht-proteinhaltige Verbindung