Learn More
Thermo Scientific™ E-64 Protease Inhibitor
Passen Sie die Formulierung Ihres Protease-Inhibitor-Cocktails mit diesen kleinen Paketen aus einzelnen Protease-Inhibitor-Peptiden und -Verbindungen an.
Marke: Thermo Scientific™ 78434
386.80 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors bestehen aus kleinen Packungen einzelner Protease-Inhibitor-Peptide und Verbindungen für maßgeschneiderte Formulierungen oder Anpassung von Protease-Inhibitor-Rezepturen.
Zu den einzelnen Reagenzien gehören AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E64, Leupeptin, Pepstatin A und PMSF. Generell stellen die Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails zwar eine praktische und optimierte Protease-Inhibition mit Breitspektrum-Wirkung für Zelllyse und Assay-Zwecke dar; doch bestimmte Anwendungen erfordern einen flexibleren Ansatz. Daher bieten wir die hochwertigen Reagenzien, die wir in unseren Protease-Inhibitor-Rezepturen verwenden, auch einzeln an; auf diese Weise können Sie einzelne Protease-Inhibitoren separat verwenden, einen Cocktail ergänzen oder verschiedene Komponenten kombinieren, um einen maßgeschneiderten Protease-Inhibitor-Cocktail für spezielle Anwendungen zu erstellen.
Besondere Merkmale:
- Hochwertige Reagenzien in praktischen Packungsgrößen mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Können einzeln erworben werden, um maßgeschneiderte Protease-Inhibitor-Rezepturen herzustellen
- Ergänzen die Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, deren Formulierungen vollständig angegeben sind, um spezifische Bestandteile der Reagenzien in besonderen Konzentrationen einzusetzen
Spezifikation
Pierce E-64 Protease Inhibitor | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Protease-Inhibitor |
Hemmstoff | |
Lyophilisiert | |
Protease-Inhibitor | |
10 mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.