Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Optimieren Sie mit unserer Formulierung höchster Qualität dieses beliebten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ PG82086
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15215773
  • 5460.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SMCC in Premiumqualität, unserer Formulierung höchster Qualität dieses beliebten Amin-zu-Sulfhydryl-Vernetzers, Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind.
Thermo Scientific Pierce Sulfo-SMCC in Premiumqualität ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses beliebten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-SMCC eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. Sulfo-SMCC ist ein wasserlöslicher, nicht spaltbarer und membranundurchlässiger Amin-Sulfhydryl-Crosslinker, der NHS-Ester und Maleimid-reaktive Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Angstrom) enthält. NHS-Ester reagieren mit primären Aminen bei pH 7 bis 9 und bilden stabile Amidbindungen. Maleimide reagieren mit Sulfhydrylgruppen bei pH 6,5 bis 7,5 und bilden stabile Thioetherbindungen. Die Maleimidgruppen von Sulfo-SMCC sind aufgrund der Cyclohexan-Brücke im Spacerarm bis pH 7,5 ungewöhnlich stabil. Aufgrund seiner hydrophilen Sulfonylgruppe ist Sulfo-SMCC bis zu nahezu 10 mmol in Wasser und vielen häufig verwendeten Puffern löslich. Dies macht die Verwendung von organischen Lösungsmitteln überflüssig, die die Proteinstruktur stören könnten.
Leistungsmerkmale:
  • Sulfo-SMCC – Ein wasserlöslicher Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinker mit einem stabilisierenden Cyclohexan-Spacerarm
  • Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
  • Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Anwendungen:
  • Enzymmarkierung von Antikörpern – sowohl die Enzym- als auch die Antikörperspezifität kann erhalten werden
  • Erstellen spezifischer Biokonjugate über ein- oder zweistufige Vernetzungsreaktionen
  • Erstellen von Sulfhydryl-reaktiven, Maleimid-aktivierten Trägerproteinen für die Kupplung von Haptenen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl
436,37
8,3 Å
Nein
Pierce™
Heterobifunktional
Kurz (<10 Å)
1 g
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker
Nein
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Maleimid, Sulfo-NHS-Ester
Pulver
Wasser