Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Optimieren Sie mit unserer Formulierung höchster Qualität dieses beliebten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ PG82085
Beschreibung
Optimieren Sie mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SMCC in Premiumqualität, unserer Formulierung höchster Qualität dieses beliebten Amin-zu-Sulfhydryl-Vernetzers, Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von zentraler Bedeutung sind.
Thermo Scientific Pierce Sulfo-SMCC in Premiumqualität ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses beliebten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-SMCC eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. Sulfo-SMCC ist ein wasserlöslicher, nicht spaltbarer und membranundurchlässiger Amin-Sulfhydryl-Crosslinker, der NHS-Ester und Maleimid-reaktive Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Angstrom) enthält. NHS-Ester reagieren mit primären Aminen bei pH 7 bis 9 und bilden stabile Amidbindungen. Maleimide reagieren mit Sulfhydrylgruppen bei pH 6,5 bis 7,5 und bilden stabile Thioetherbindungen. Die Maleimidgruppen von Sulfo-SMCC sind aufgrund der Cyclohexan-Brücke im Spacerarm bis pH 7,5 ungewöhnlich stabil. Aufgrund seiner hydrophilen Sulfonylgruppe ist Sulfo-SMCC bis zu nahezu 10 mmol in Wasser und vielen häufig verwendeten Puffern löslich. Dies macht die Verwendung von organischen Lösungsmitteln überflüssig, die die Proteinstruktur stören könnten.
Leistungsmerkmale:- Sulfo-SMCC – Ein wasserlöslicher Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinker mit einem stabilisierenden Cyclohexan-Spacerarm
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
- Enzymmarkierung von Antikörpern – sowohl die Enzym- als auch die Antikörperspezifität kann erhalten werden
- Erstellen spezifischer Biokonjugate über ein- oder zweistufige Vernetzungsreaktionen
- Erstellen von Sulfhydryl-reaktiven, Maleimid-aktivierten Trägerproteinen für die Kupplung von Haptenen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
436,37 | |
8,3 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
100 mg | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Crosslinker |
Nein | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, Sulfo-NHS-Ester | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]-, 2,5-dioxo-3-sulfo-1-p