Learn More
Thermo Scientific™ Peroxidase Suppressor
Beständiger, anwenderfreundlicher endogener Peroxidase-Inhibitor zur Reduzierung des Hintergrundsignals von Zellen und Geweben bei HRP-basierter IHC-Färbung.
Marke: Thermo Scientific™ 35000
172.00 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase Suppressor ist ein stabiler, anwenderfreundlicher Inhibitor der endogenen Peroxidase-Aktivität aus Zellen und Gewebe, um das Hintergrundsignal in HRP-basierten immunhistochemischen Anwendungen zu reduzieren.
Die Immunoperoxidase-Methode ist eine häufig verwendete Nachweismethode für die Immunfärbung von Zellen und Geweben. Die Analyse wird jedoch häufig durch die Präsenz endogener Peroxidase- und“ Pseudooperoxidase-Aktivität” in den Zellen und Geweben erschwert. Dieses Vorhandensein führt zu einer unspezifischen Färbung, wenn ein Substrat wie z. B. Diamin (DAB) vorhanden ist. Die unspezifische Färbung ist schwer von der immunchemischen Markierung zu unterscheiden, wodurch es schwierig ist, die endgültige Position des zu untersuchenden Antigens zu unterscheiden. Die typische Methode zur Hemmung der endogenen Peroxidase-Aktivität umfasst Wasserstoffperoxid oder Wasserstoffperoxid in Methanol. Der Peroxidase-Suppressor hemmt die Peroxidase-Aktivität noch effektiver als die Methode mit Wasserstoffperoxid in Methanol. Außerdem wirkt sich der Peroxidase-Suppressor nicht auf die Antikörperaktivität aus. Der Peroxidase-Suppressor kann auch auf Blots von Ganzzellüberständen vor der Zugabe des Meerrettich-Peroxidase-Markers (HRP) verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
Stabil
MS-Komponente
Gebrauchsfertig
Hemmt effektiv die Peroxidase-Aktivität, ohne die Antigen-Antikörper-Interaktionen zu beeinträchtigen
Spezifikation
Flüssig | |
100 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.