Learn More
Thermo Scientific™ Biodyne™ B Nylonmembran, 0,45 μm, 8 cm x 12 cm
Folienblätter aus nicht modifiziertem oder positiv geladenem Biodyne A- und Biodyne B-Nylon mit ausgezeichneten Bindungseigenschaften für Nukleinsäureübertragung, Blotting und Nachweis.
Marke: Thermo Scientific™ 77016
496.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Biodyne A- und Biodyne B-Nylonmembranen sind Folienblätter aus nicht modifiziertem oder positiv geladenem Nylon mit ausgezeichneten Bindungseigenschaften für Nukleinsäureübertragung, Blotting und weitere Nachweismethoden.
Diese beiden Arten von Nylonmembranen werden mit einer ähnlichen Matrixporengröße (0,4 Mikron) hergestellt und in Packungen mit 8 x 12 cm-Blättern geliefert. Die Biodyne A-Membran enthält sowohl negativ als auch positiv geladene Gruppen, wodurch sie viele Arten von Makromolekülen binden kann. Die Biodyne B-Membran enthält ausschließlich positive Ladungen und bietet die höchstmögliche Bindungskapazität für negativ geladene Moleküle wie DNA und RNA. Die Membranen sind hitze- und lösungsmittelbeständig und können nicht schrumpfen, reißen oder brechen.Besondere Merkmale:
Vielseitig und beständig: Erzielen Sie eine starke DNA-Bindung durch Backen oder UV-Vernetzung, ohne die Membran zu beschädigen
Anwenderfreundlich: Vorgeschnittene 8 x 12 cm-Blätter sind die ideale Größe für standardmäßige Minigel-Transfers und Mikrotiterplatten mit Dot-Blots
Hohes Signal-Rausch-Verhältnis: Geringerer Hintergrund als Nitrozellulose und die meisten anderen Nylon-Transfermembranen
Biodyne A-Nylonmembran
- Bietet hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis, was zu hoher Empfindlichkeit bei extrem niedrigen Grundpegeln führt
- Enthält 50 % Amino- und 50 % Carboxylgruppen
- Verfügt über eine hydrophile Oberfläche mit einem isoelektrischen Punkt bei pH 6,5
Biodyne B-Nylonmembran
- Oberfläche wird mit positivem Zetapotenzial modifiziert und liefert eine hohe Empfindlichkeit
- Ermöglicht eine schnelle Nukleinsäurebindung ohne UV-Licht oder Backen
- Erhöht die Anziehung negativ geladener biologischer Moleküle
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
12 cm | |
25 sheets | |
Nylon | |
Hinweis: Tragen Sie beim Umgang mit Membranen immer Handschuhe, da Öle von den Fingern eine ordnungsgemäße Benetzung verhindern können. Auch Proteine und andere Kontaminanten an den Händen können sich an die Membranen binden und einen Hintergrund verursachen. | |
Biodyne™ |
8 cm | |
Blatt | |
0,45 μm | |
12 cm x 8 cm |