Learn More
Thermo Scientific™ NHS-PEG4-Azide
Aktivierte Azido-Verbindungen zu Derivatisierungsproteinen oder Amin-Oberflächen für selektive Konjugation, Nachweis oder Aufreinigung durch phosphinmodifizierte Sonden.
Marke: Thermo Scientific™ 26130
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Azid-Reagenzien sind aminreaktive Verbindungen, die zur Derivatisierung primärer Amine von Proteinen oder aminbeschichteten Polymeroberflächen für die Ligation Phosphin-modifizierter Molekülen verwendet werden können.
Diese NHS-Ester-Verbindungen reagieren auf kovalente Bindungen mit primären Aminen (z. B. Seitenkette von Lysinrückständen oder Aminosilan-beschichteten Oberflächen). Die Azid-(N3)-Gruppe reagiert mit phosphinmarkierten Molekülen durch einen Mechanismus, der als Staudinger-Chemie bekannt ist und eine effiziente und spezifische Konjugation derivatisierter Moleküle in biologischen Proben ermöglicht. In Kombination mit verschiedenen phosphinaktivierten Verbindungen ermöglichen diese NHS-Azid-Reagenzien eine Vielzahl von experimentellen Markierungs- und Vernetzungsstrategien für die Untersuchung von Proteininteraktionen und Zellwegen.
Leistungsmerkmale:
Löslich – Reagenzien lassen sich zwecks nachfolgender Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemischen mit Zelllysaten und anderen biologischen Proben einfach in wassermischbaren Lösungsmitteln auflösen
Kompatibel – Die Reaktionschemie tritt effektiv unter einfachen Pufferbedingungen auf. Es sind keine Hilfsreagenzien wie Kupfer oder Reduktionsmittel erforderlich
Spezifisch – NHS-Ester sind spezifisch für die kovalente Bindung an primäre Amine (Seitenkette von Lysin oder N-Terminal von Polypeptiden)
Chemoselektiv – Azid- und Phosphingruppen reagieren nicht miteinander und stören keine Komponenten biologischer Proben, sondern konjugieren untereinander mit hoher Effizienz
PEGgyliert – Wählen Sie das sehr kurze NHS-Azid oder eine der beiden Varianten, deren Distanzarme mittlere (4 Einheiten) oder lange (12 Einheiten) Polyethylenglykolgruppen (PEG) enthalten, um die Löslichkeit und Reichweite zu stiegern
Spezifikation
Amin-Phosphin | |
NHS-PEG4-Azid | |
Ja | |
Bei Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Amin, Azid, NHS-Ester | |
Flüssig | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
388,37 | |
18,9 Å | |
Nicht ermittelt | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
100 mg | |
Standard | |
Crosslinker |