Learn More
Thermo Scientific™ Krypton™ Fluorescent Protein Stain
Färben Sie Proteine in Polyacrylamid-Gelen oder Transfermembranen für die Fluoreszenzdetektion mit gängigen Fluoreszenzbildgebern.
Marke: Thermo Scientific™ 46630
708.03 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Krypton fluoreszierende Protein-Färbemittel ermöglicht die empfindliche fluoreszierende Visualisierung (520 nm Anregung; 580 nm Emission) von Proteinen, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese oder auf Transfermembranen aufgetrennt wurden, mit gängigen kommerziellen Fluoreszenzbildnern.
Dieses fluoreszierende Protein-Gel-Färbemittel dient zur Detektion von Proteinen, die durch 1D- oder 2D-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) aufgetrennt wurden, mittels heller gelb-oranger Fluoreszenz. Das Krypton Färbemittel verwendet einen proteinbindenden Farbstoff mit Fluoreszenzeigenschaften (Ex/Em = 520/580 nm), der sich für die Visualisierung mit einer Vielzahl von standardmäßigen laser- und filterbasierten Fluoreszenzbildnern und Dokumentationssystemen eignet. Proteine sind in Konzentrationen von über 0,25 ng pro Bande in einer typischen Minigel-Spur nachweisbar (über 2 ng beim schnellen Färbeprotokoll). Das Krypton Färbemittel bietet eine hohe Signalintensität, weist sehr geringe Farbvariationen von Protein zu Protein auf, verfügt über einen ausgezeichneten quantitativen Dynamikbereich und ist mit der nachfolgenden Entfärbung und Analyse durch Massenspektrometrie kompatibel.Besondere Merkmale:
Intensive fluoreszierende Färbung – Anregungs- und Emissionsmaxima von 520 nm bzw. 580 nm (kompatibel mit Anregungslichtquellen von 532 nm und Emissionsfiltern von 580 bis 600 nm)
Gerätekompatibilität – effektiv mit gängigen laser- und filterbasierten Fluoreszenzbildnern
Breiter Dynamikbereich – linearer quantitativer Bereich umfasst drei bis vier Größenordnungen
Empfindlich – Nachweis von nur 0,25 ng Protein mit dem Standardprotokoll (ca. 2,5 Stunden); mindestens so empfindlich wie fluoreszierende Färbemittel von anderen Anbietern
Schnell – Standard- (2,5 Stunden) und Schnellprotokolle (30 Minuten) sind deutlich schneller als Verfahren mit anderen gängigen fluoreszierenden Färbemitteln
Vielseitig – kompatibel mit Proteomik-Arbeitsabläufen mit nachgeschalteter Massenspektrometrie
Kompakt – wird als 10x-Lösung geliefert, um Lagerplatz zu sparen; vor Gebrauch einfach mit Wasser verdünnen
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Fluoreszent | |
Protein-Färbung | |
500 ml |
In-Gel-Detektion | |
Proprietäre Mischung | |
Krypton™ | |
Protein |
Sicherheit und Handhabung
- Krypton Protein Stain
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: benzaldehyde, aceticacid
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.