Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iodination Beads
Markieren Sie einfach und schonend (iodinierte) Proteine und Peptide mit Jod-125 unter Verwendung von Reagenz-beschichteten Polystyrol-Beads, die nach der Reaktion entfernt werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 28665
Artikelnummer. 10342234
  • 304.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Jodierungs-Beads sind Polystyrol-Beads mit einem Durchmesser von 3 mm, die mit einem Oxidationsreagenz beschichtet sind und eine effiziente Aktivierung von Jod-125 für Protein- oder Peptid-Jodierungsverfahren ermöglichen.
Leistungsmerkmale:
  • Derivatisierte, einheitliche, nicht poröse Polystyrolkügelchen
  • Radiojodid-Integration bis zu 99 %; Rückgewinnung markierter Proteine > 90 %
  • Funktioniert über einen breiten pH- und Temperaturbereich
  • Schnelle und einfache Anwendung: Jodierungen sind in 2 bis 15 Minuten abgeschlossen
  • Die Reaktion wird einfach durch Entfernen der Beads aus dem Reaktionsgemisch mit einer Pinzette oder einer Pasteurpipette gestoppt; es ist kein Reduktionsmittel zum Beenden der Reaktion erforderlich
Zusätzliche Funktionen:
  • Jodiert in Gegenwart von Aziden, Detergenzien, Harnstoff und hohem Salzgehalt
  • Ermöglicht die effiziente Jodierung von Oberflächenproteinen der Zellmembran
  • Sanftere Methode für die Jodierung als lösliches Chloramin-T, da kein Kontakt zwischen dem Protein und dem immobilisierten Oxidationsmittel1 besteht
  • Gut reproduzierbare Jodierungen
  • Kann zur quantitativen Jodierung von Histidin bei pH 8,22 verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jodierungs-Beads
Das Produkt nach Erhalt bei 4 °C getrocknet lagern. Beads vor Feuchtigkeit und Reduktionsmitteln schützen. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Jod-125
50 Beads
Pierce™
Radioisotop