Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
239.00 CHF - 828.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Intact Proteinstandardmischung
Produktlinie Pierce™
Versandbedingung Nasseis
Arbeitsablaufschritt Kalibrierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15776003
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A33526
1 × 76 μg
239.00 CHF
76 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15786003
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A33527
5 × 76 μg
828.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Massenspektrometer
Pierce™
Kalibrierung
Intact Proteinstandardmischung
Nasseis
Pulver
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.