Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fluoreszenz-Biotin-Quantifizierungs-Kit
Bestimmen Sie mit diesem fluoreszierenden Assay-Reagenz und dem HABA-Farbstoff die Biotinylierungswerte in markierten Antikörpern und anderen Proteinen für schnelle und empfindliche Messungen.
Marke: Thermo Scientific™ 46610
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Fluoreszenz-Biotin-Quantifizierungskit benötigt nur zehn Mikroliter Probe, um den Biotinylierungsgrad markierter Antikörper und anderer Biomoleküle genau zu messen.
Dieser auf Mikrotiterplatten basierende Biotin-Assay ist einfach durchzuführen, indem der mitgelieferte Fluoreszenzreporter den biotinylierten Proben und den Standards für verdünnte Biozytine hinzugefügt wird. Das Avidin fluoresziert, wenn die schwach interagierende HABA (4'-Hydroxyazobenzol-2-Carbonsäure) durch das Biotin verdrängt wird. Die Biotinmenge wird durch den Vergleich der Fluoreszenz der Probe mit der Biocytin-Standardkurve bestimmt. Dieser Assay benötigt viel weniger Probenvolumen als der kolorimetrische HABA-Assay für Mikrotiterplatten und ist viel empfindlicher.
Leistungsmerkmale:
- Schnell — Erfordert nur fünf Minuten Inkubationszeit
- Wirtschaftlich — benötigt nur 10 μl Probe (ca. 750 ng biotinyliertes IgG)
- Empfindlich — linearer Arbeitsbereich von 10 bis 60 Picomolen Biotin
Lieferumfang:
Assay-Puffer, HABA-Avidin-fluoreszierende Reporter-Lösung und Biozytin-Kontrolle
Erforderlich:
Schwarze, opake 96-Well Mikrotiterplatte und ein Fluoreszenzplatten-Lesegerät (Erregung 494 nm; Emission 520 nm)
Produktspezifische Informationen:
Die hochspezifische Interaktion von Avidin oder Streptavidin mit Biotin ist die Basis für viele Aufreinigungs- und Nachweissysteme. Die Quantifizierung des Biotinylierungsgrades ist notwendig, um zu beurteilen, ob ein Biotin-Markierungsverfahren erfolgreich war und welche Menge an biotinylierten Molekülen für eine bestimmte Anwendung verwendet werden soll. HABA (4'-Hydroxyazobenzol-2-Carbonsäure) ist ein Färbemittel, das schwach mit Avidin interagiert und häufig in kolorimetrischen Assays zur schnellen Schätzung des Biotin-Protein-Verhältnisses verwendet wird. Das Fluoreszenz-Biotin-Quantifizierungskit verwendet auch den HABA-Farbstoff, ist jedoch empfindlicher und genauer. Eine Vormischung von fluoreszierendem Avidin mit HABA (DyLight Reporter) wird der Lösung hinzugefügt, die die biotinylierte Probe enthält. Aufgrund seiner höheren Affinität zu Avidin verdrängt Biotin die HABA, wodurch das Avidin fluoreszieren kann. Die Menge des Biotin wird in einer Mikrotiterplatte gemessen, indem die Fluoreszenz mit einer Biozyten-Standardkurve verglichen wird. Das Fluoreszenz-Biotinquantifizierungskit erfordert nur 10 μl Probe. Im Gegensatz dazu erfordert die herkömmliche kolorimetrische Methode 100 μl Probe, und das Fluoreszenz-Assay-Kit eines anderen führenden Anbieters 50 μl. Unser Kit ist genauer als der Fluoreszenz-Biotin-Assay des anderen Anbieters.
Spezifikation
Biotinquantifizierungs-Kit | |
Ausreichend für 216 Proben im Mikrotiterplatten-Format • Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (20x), 3 ml • DyLight Reporter, 1,3 ml • 1 mM Biozytin-Kontrolle, 0,1 ml Lagerung bei 4 °C. |
|
Biotin |
1 Kit | |
Pierce™ | |
Antikörper, Proteine |