Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Fluorescein (5/6-Carboxyfluorescein-Succinimidyl-Ester), gemischtes Isomer
Aktivierte Derivate von grün fluoreszierendem Fluorescein-Farbstoff zur Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenz-Bildgebung (Ex: 494; Em: 518).
128.00 CHF - 377.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | FITC |
---|---|
Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. |
Chemische Reaktivität | Amin |
Reaktiver Teil | Isothiocyanat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10148543
|
Thermo Scientific™
46424 |
1 g |
377.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11819380
|
Thermo Scientific™
46425 |
100 mg |
128.00 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ FITC- und Fluorescein-Markierungsreagenzien und -Kits sind besonders leistungsstarke Derivate des Fluorescein-Farbstoffs, die zur einfachen und zuverlässigen Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert sind.
Fluorescein-Farbstoffe werden bei einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-basierter Assays wie Western Blot und ELISA. FITC und NHS-Fluorescein reagieren auf primäre Amingruppen an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, während Fluorescein-5-Maleimid und 5-IAF mit freien Sulfhydrylgruppen auf Cystein-Resten reagieren. Die meisten aktivierten Fluorescein-Derivate sind ein Gemisch aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings angelagert sind. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.Besondere Merkmale:
- Aminspezifische Markierung: Der NHS-Ester oder das Isothiocyanat markieren Antikörper und andere gereinigte Proteine effizient an primären Aminen (Lysin-Seitenketten) Optimiertes Verfahren: Nach dem Standardprotokoll entstehen Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff-zu-Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und Fluoreszenz Fluorophore zum Einmalgebrauch: Die Notwendigkeit winzige Mengen Pulver abzuwiegen entfällt; Kits enthalten Einmal-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Reinigung: Kits enthalten Harz zur Aufreinigung und anwenderfreundliche Spin-Säulen zur schnellen und effizienten Entfernung von nicht umgesetztem Farbstoff und eine hervorragende Proteinrückgewinnung
Spezifikation
FITC | |
Bei -20 °C trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. | |
Isothiocyanat | |
Klassische Farbstoffe | |
518 |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
FITC (Fluorescein) | |
Pierce™ | |
494 |