Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FITC Antibody Labeling Kit
Aktivierte Derivate von grün fluoreszierendem Fluoresceinfarbstoff zur Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenzbildgebung (Anr.: 494; Emiss.: 518).
Marke: Thermo Scientific™ 53027
452.96 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ FITC- und Fluorescein-Markierungsreagenzien und -Kits sind besonders leistungsstarke Derivate des Fluorescein-Farbstoffs, die zur einfachen und zuverlässigen Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert sind.
Fluorescein-Farbstoffe werden bei einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-basierte Assays wie Western Blotting und ELISA. FITC und NHS-Fluorescein reagieren auf Gruppen primärer Amine an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, während Fluorescein-5-Maleimid und 5-IAF mit freien Thiolen auf Cysteinreste reagieren. Die meisten aktivierten Fluoresceinderivate sind ein Gemisch aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.Leistungsmerkmale:
- Aminspezifische Markierung: Der NHS-Ester oder das Isothiocyanat markieren Antikörper und andere gereinigte Proteine effizient an primären Aminen (Lysin-Seitenketten) Optimiertes Verfahren: Nach dem Standardprotokoll entstehen Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und fluoreszierende Fluorophore zum Einmalgebrauch: Die Notwendigkeit winzige Mengen Pulver abzuwiegen entfällt; Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Reinigung: Kits enthalten Harz zur Aufreinigung und anwenderfreundliche Spin-Säulen zur effizienten Entfernung von nicht umgesetztem Farbstoff und eine hervorragende Proteinrückgewinnung
Spezifikation
Pierce FITC Antikörpermarkierungskits | |
1 Kit | |
|
|
0,5 - 1 mg | |
Wässriger Puffer | |
Antikörper, Proteine |
Antikörpermarkierungskit | |
Markierung und Aufreinigung von 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen | |
494/518 | |
Pierce™ | |
FITC (Fluorescein) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.