Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FDAA (Marfey-Reagenz)
Kennzeichnen und messen Sie optische Isomere von Aminosäuren durch Umkehrphasen-Chromatographie (HPLC) mit dieser aminreaktiven, farbigen Verbindung (A. Max 340 nm).
Marke:  Thermo Scientific™ 48895
142.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11889380
  • 214.00 CHF / 50 Milligramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey-Reagenz) reagiert mit primären Aminen, um die Trennung und Quantifizierung von optischen Isomeren von Aminosäuren durch Umkehrphasen-Chromatographie zu ermöglichen.
Highlights:
  • Die Derivatisierung optischer Isomere aus Aminosäuren ist innerhalb von 90 Minuten abgeschlossen
  • Die Derivate haben einen Absorptionskoeffizienten von ∽3 x 104 Nachweis der Derivate mittels UV-Licht mit 340 nm und Pikomol-Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDAA
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren.
50 mg
Amin
Anderes Etikett oder anderer Farbstoff
Fest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA401355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number48895,TS-48895
ChargennummerZI399026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number48895,TS-48895
ChargennummerZH395725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number48895,TS-48895
ChargennummerZD393444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2024 Catalog Number48895,TS-48895
ChargennummerZB391270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number48895,TS-48895
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ FDAA (Marfey-Reagenz) > FDAA, Marfeys Reagenz; 50 mg