Learn More
Thermo Scientific™ DTSSP (3,3'-dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate))
Amin-Amin-Vernetzung mit Sulfo-DSP aus Sulfo-NHS-Ester-Gruppen und einem Disulfid-Spacerarm (12,0 A), der mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 21578
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DTSSP ist ein beliebter wasserlöslicher Crosslinker, der aminreaktive NHS-Ester-Enden um einen 8-atomigen Spacerarm enthält und dessen zentrale Disulfid-Bindung mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslich
- Durch Reduktionsmittel spaltbar
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Aminogruppen
Spezifikation
Amin-zu-Amin | |
DTSSP | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Sulfo-NHS-Ester | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Von Thiols | |
608,51 | |
12,0 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Crosslinker |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.