Learn More
Thermo Scientific™ DTME (dithiobismaleimidoethane)
Sulfhydryl-Sulfhydryl-Vernetzung (Cystein-Reste) mit diesem langen spaltbaren Crosslinker aus Maleimid-Gruppen und einem 11-atomigen Disulfid-Spacerarm (13,3 A).
Marke: Thermo Scientific™ 22335
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DTME ist ein mittellanger Maleimid-Crosslinker für die reversible kovalente Konjugation zwischen Sulfhydrylgruppen (z. B. Protein- oder Peptidcysteinen) durch Reduktion der Disulfid-Bindung in der Mitte des Spacerarms.
Leistungsmerkmale:
- Durch Reduktionsmittel spaltbar
- Reaktive Gruppen: Maleimid (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Thiolgruppen
Spezifikation
Sulfhydryl-Sulfhydryl | |
DTME | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid | |
Fest | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Von Thiols | |
312,36 | |
13,3 Å | |
Ja | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Crosslinker |
Sicherheit und Handhabung
- DTME (dithiobismaleimidoethane)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dithio-BisMaleimidoethane