Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Disposable Column Trial Pack
Leere Tropfsäulen (0,5 bis 5 ml) mit passenden Fritten und Kappen zum Verpacken von Affinitäts- oder Entsalzungsharzen zur Verwendung in Schwerkraftflussreinigungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 29925
107.33 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Disposable Plastic Columns sind Leersäulen mit passenden Fritten und Verschlusskappen für den Gebrauch in einer Vielfalt von Harz-basierten Affinitäts- und Entsalzungstechniken.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Großpackungen mit Leersäulen sind kostengünstige und praktische Vorrichtungen zum Packen von Trägern für die Affinitätsreinigung und Entsalzungsharzen für Schwerkraftfluss-basierte Verfahren. Es werden drei Säulengrößen für Verfahren mit 0,5 bis 10 ml Harzbettvolumen angeboten. Im Lieferumfang dieser Kunststoffsäulen sind passende paarweise Polyethylen-Scheiben und Polypropylen-Verschlusskappen (für oben und unten) enthalten. Die Säulen sind preisgünstig für den einmaligen Gebrauch und ausreichend haltbar, um die Säulen für unterschiedliche Anwendungen zu präparieren und aufzubewahren.Besondere Merkmale:
- Tischgerät für schwerkraftbasierte Affinitätsreinigung und Größenauschlusschromatographie
- Komplett mit porösen Polyethylen-Scheiben, Stoppern und Verschlusskappen
- Die Säulen können vorgepackt und gelagert werden, bis sie gebraucht werden
- Mit den meisten wässrigen Puffern kompatibel, die üblicherweise in der Chromatographie für die Elution verwendet werden
- Um die Flussraten zu steigern, können Plastiktrichter zur Erhöhung des Pufferreservoirs eingesetzt werden
Enthält:
Das Einstiegspaket enthält zwei Säulen in jeder verfügbaren Größe (d.h. insgesamt 6 Säulen), passendes Säulenzubehör (Scheiben und Kappen) sowie einen Trichter (zur Erweiterung des Säulenreservevolumens)
Spezifikation
Einwegsäulen Test-Packung | |
Pierce™ | |
Zentrifugationssäule | |
Leere Säule |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
6 columns | |
Schwerkraftfluss-Säule |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.