Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), Sequenzierungsqualität
Ein DMSO-Präparat in Sequenzierungsqualität mit hochreinen und gleichbleibenden Absorptionseigenschaften für den Einsatz in der HPLC und Massenspektrometrie.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-20688
Artikelnummer. 10156644
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein Präparat in Sequenzierungsqualität mit hoher Reinheit für die Verwendung in herkömmlichen Aminosäure-Analysatoren und anderen Anwendungen mit hohem Volumen.
Dieses Dimethylsulfoxid in Sequenzierungsqualität ist zu >99.5 % reines DMSO, das sich ausgezeichnet für Protein- und Peptidanwendungen eignet, die das wassermischbare Lösungsmittel erfordern. Die Reinheitsprüfung stellt sicher, dass die Zubereitung im Wesentlichen keine Amine enthält. Dieses DMSO ist in Flaschen aus braunem Glas mit Lösungsmittelspülung verpackt und mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen für ultimativen Schutz versiegelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entzündbar
Raumtemperatur
950 ml
Pierce™
Dimethylsulfoxid (DMSO)
Flüssig
99,5 % Dimethylsulfoxid
LC/MS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: DMSO
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.