Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylformamid (DMF), Sequenzierungsgrad
Führen Sie mit diesem 99.5 %-reinen DMF-Lösungsmittel mit geringer UV-Absorption Flüssigchromatographie (HPLC) und Massenspektrometrie (LC-MS) durch.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-20673
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 13457076
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylformamid (DMF) in Sequenzierungs-Qualität ist ein hochreines Präparat mit konsistenten Absorptionseigenschaften für HPLC- und Massenspektrometrie-Methoden.
Dieses Dimethylformamid in Sequenzierungs-Qualität wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und behandelt, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten und Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen hinweg zu ermöglichen. DMF ist in lösungsmittelgespülten braunen Glasflaschen verpackt und mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen für ultimativen Schutz versiegelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entzündbar, giftig, reizend
Raumtemperatur
50 ml
Pierce™
Dimethylformamid (DMF)
Flüssig
99,5 % Dimethylformamid
LC/MS
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.