Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit
Chemische Konjugation aller zwei aufgereinigten Proteine (Antikörper, Enzyme, Träger usw.) mit dem Sulfo-SMCC-Crosslinker, einem kompletten Kit mit Modifikationsreagenzien und Puffern.
Marke: Thermo Scientific™ 23456
556.02 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit enthält wichtige Crosslinker, Modifikationsreagenzien und Puffer für konjugierende Antikörper, Enzyme und andere gereinigte Proteine, die als Sonden benötigt werden.
Das Kit enthält Sulfo-SMCC-Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation und eine SATA-Modifikationsreagenz für die spezifische Sulfhydryl-Zugabe. Die Vernetzungsstrategie ermöglicht es, zwei gereinigte Proteine, wie einen Antikörper und ein Reporterenzym, in zwei Schritten kontrolliert zu konjugieren. Zusätzliche Komponenten, Puffer und Säulen werden ebenfalls mitgeliefert, um die erfolgreiche Erstellung eines nützlichen Konjugats über eines von mehreren spezifischen Protokollen zu unterstützen.Leistungsmerkmale:
Der hochwertige Sulfo-SMCC – Crosslinker konjugiert primäre Amine von Protein 1 bis Sulfhydrylgruppen von Protein 2
SATA- oder 2-MEA – Modifikationsreagenzien bieten zwei Optionen für die Herstellung Sulfhydrylgruppen verfügbar für Protein 2 (normalerweise ein Antikörper)
Ellmans Reagenz – Ermöglicht die Überwachung und Bewertung der Effizienz der Endreaktion
Vollständig – Enthält kritische Reagenzien sowie Puffer, Entsalzungssäulen und ergänzende Modifikationsreagenzien
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
Kontrolliertes Protein zu Protein-Vernetzungskit | |
Nein | |
Ausreichend für: Eine Konjugation mit zwei gereinigten Proteinen (jeweils bis zu 5 mg) • Sulfo-SMCC Crosslinking-Mittel, 2 mg • Aktivierungs-/Konjugationspuffer (10X), 20 ml • PBS-Packungen (je 500 ml), 2 Packungen • 2-Mercaptoethylamin-HCl, 6 mg • Immobilisiertes Reduktionsmittel, 0,2 ml • SATA, 2 mg • Dimethylamid (DMF), 1 ml • Hydroxylamin-HCl, 5 mg-Desextraktions-Cl-Säule • 2 x 10 ml • Säulenverlängerung, je 2 Stück • Cystein-HCl, 20 mg • Ellmans Reagenz, 2 mg Bei 4 °C lagern |
|
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, Sulfo-NHS-Ester | |
Kit | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
436,37 | |
11,6 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
1 Reaktion | |
Kit | |
Vernetzer |