Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Control Agarose Resin
Unmodifiziertes Agarose-Harz mit Beads zur Vorreinigung von Protein-Immunpräzipitationsproben zur Reduzierung von Hintergrundsignalen und unspezifischer Bindung in IP-Assays.
Marke: Thermo Scientific™ 26150
171.82 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Harz ist wirksam für das Abbau von Proteinen und anderen Probenkomponenten, die sich nicht spezifisch an Agarose binden, wodurch das Hintergrundsignal bei IP-Reaktionen reduziert wird
Wenn diese Beads als Negativkontrolle verwendet werden, können spezifische und unspezifische Bindungsinteraktionen unterschieden werden.Leistungsmerkmale:
- Vernetzte 4 %-Agarose (CL4B) ist dieselbe Grundsubstanz, wie sie in verschiedenen Thermo Scientific Pierce IP- und Co-IP-Kits (unmodifiziert und nicht aktiviert) verwendet wird
- Die 10 ml-Packungsgröße ist für experimentelle Anforderungen besser geeignet
- Wird als 50%-ige Aufschlämmung in 20%-igem Ethanol geliefert (1 ml pipettierte Aufschlämmung liefert 0,5 ml abgesetztes Harz): in Puffer waschen, und die Beads sind gebrauchsfertig
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Harz- | |
Agarose-Harz |
Flüssige Suspension | |
10 ml | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- Control Agarose Resin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol