Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BS2G-d0 und BS2G-d4 Crosslinker Massenpaar
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit diesen schweren (deuterierten) und leichten, aufeinander abgestimmten Paaren eines NHS-Ester-Crosslinkers von 7.7 A für die massenspektrometrische Analyse von Proteininteraktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 21615
Artikelnummer. 10511104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4-Reagenzien bilden einen zusammenpassenden Satz schwerer (deuterierter) und leichter Massenvarianten des kurzen, aminreaktiven Vernetzers, der die Identifizierung vernetzter Peptide mittels Massenspektrometrie erleichtert.
Leistungsmerkmale:
  • Gut charakterisierter, hochreiner Deuterium-markierter Crosslinker und sein wasserstoffhaltiges Analogon
  • Die Anweisungen wurden von einem Experten im Bereich Vernetzung/MS-Strategie bearbeitet
  • Reagenzienpaar auf Suberat- und Glutaratbasis – bietet eine“ molekulare Linealoption” zur Untersuchung von inter- und intramolekularen Abständen, um strukturelle Informationen zu erhalten, die mit nur einem Reagenz nicht möglich sind
  • Effizient und praktisch – erfordert nur Proteinmengen im Mikrogrammbereich; eine hervorragende Alternative zu NMR- oder Röntgenkristallographieverfahren, die große Mengen an Proteinen, spezielle Lösungsmittel oder Kristallbildung erfordern
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv in Richtung: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce BS2G-d4
Bis(sulfosuccinimidyl)-2,2,4,4-Glutarat-d4; festes Pulver
19 ml typischer 1X (1 mM) Reaktionslösung oder ca. 5 Anwendungen à 2 mg Reagenz pro Anwendung