Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Boronic Acid Resin
Binden und entfernen oder reinigen Sie selektiv Ribonukleotide und kleine Oligonukleotid-RNAs mit Polyacrylamid-Beads immobilisierter m-Aminophenyl-Boronsäure.
Marke:  Thermo Scientific™ 20244
Artikelnummer. 11836744
  • 441.00 CHF / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Pierce Boronsäure Harz kann Ribonukleotid- und Oligonukleotid-RNA isoliert werden.
Diese immobilisierte Boronsäure ist ein einfach zu verwendender Polyacrylamid-Affinitätsträger für die Reinigung von Ribonukleotiden oder anderen kleinmoleküligen Verbindungen, die cis-Diol-Gruppen aufweisen. Der Ligand (m-Aminophenyl-Boronsäure) bindet an die cis-Diol-Gruppen der Zuckerportionen der Nukleotide und formt so einen reversiblen fünfgliedrigen Ringkomplex. Nachdem die nicht gebundenen Moleküle durch Waschen aus der Probe entfernt wurden, kann der Komplex dissoziiert und danach die Nukleotide durch Senkung des pH-Wertes oder Beifügung von Sorbitol eluiert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Ligand – Boronsäure
  • Unterstützung – von Polyacrylamid-Beads (1800 MW Ausschlussgrenze)
  • Spacer – m-Aminophenylgruppe
  • Beladung – von 100 μmol Boronat pro Milliliter besiedeltes Harz
  • Kapazität – mindestens 99 % Bindung und Rückgewinnung von 110 μmol AMP pro Milliliter abgesetztem Harz
  • Format – 50 % Harzausfälling in 0,05 % Sodiumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Pierce™
Ribonukleotid
Boronsäure
Affinität, Polyacrylamidharz
Harzaufschlämmung
10 mL
Harz-
Flasche