Learn More
Thermo Scientific™ BMOE (Bismaleimidethan)
Dieser kurze, aus Maleimidgruppen und einem siebenatomigen Spacerarm (8,0 A) bestehende Crosslinker vernetzt Thiole untereinander (Cysteinreste in Proteinen oder Peptiden).
Marke:  Thermo Scientific™ 22323
Artikelnummer. 10250014
  • 233.00 CHF / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BMOE ist ein Maleimid-Crosslinker mit kurzem Spaceram für die kovalente, irreversible Konjugation zwischen Sulfhydrylgruppen (z. B. Protein- oder Peptidcysteine).
Leistungsmerkmale:
  • Reaktive Gruppen: Maleimid (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Thiolgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sulfhydryl-Sulfhydryl
BMOE
Nein
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Maleimid
Fest
DMF, DMSO
Nein
Nein
220,18
8,0 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Kurz (<10 Å)
50 mg
Standard
Crosslinker