Learn More
Thermo Scientific™ BM(PEG)2 (1,8-bismaleimido-diethyleneglycol)
Dieser lange, PEGylierte, wasserlösliche Crosslinker aus Maleimidgruppen und einem 2 Einheiten langen PEGSpacerarm (14,7A) vernetzt Thiole (Cysteinreste) untereinander.
Marke: Thermo Scientific™ 22336
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG)2 ist ein pegylierter Crosslinker mit der Form Maleimid-PEG-Maleimid für die Konjugation zwischen Sulfhydrylgruppen (z. B. Cystein) über einen zweieinteiligen Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm (14,7 Å).
Leistungsmerkmale:
- Langer sulfhydrylreaktiver, homobifunktionaler Vernetzer
- Wasserlöslich
- Polyethylenglycol (PEG)-Spacer erhöhen die Wasserlöslichkeit und reduzieren das Risiko von vernetzungsbedingten Präzipitationen
- Ideal für Konjugationen mit kleinen Molekülen oder Peptiden
- Reaktive Gruppen: Maleimid (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Thiolgruppen
Spezifikation
Sulfhydryl-Sulfhydryl | |
BM(PEG)2 | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid | |
Fest | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
308,29 | |
14,7 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Homobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Crosslinker |
Sicherheit und Handhabung
- BM(PEG)2
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: BM(PEG)2