Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin Agarose
Avidin für die Biotin-Bindung, das auf geperltem Agarose-Harz immobilisiert ist; für Affinitätsreinigungsverfahren mit biotinylierten Proteinen und Liganden.
414.00 CHF - 1268.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | Zur Bindung von 20 µg Biotin pro ml Harz |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
Produktlinie | Pierce™ |
Ziel | Biotin-markiertes Molekül |
Typ | Agarose |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11846734
|
Thermo Scientific™
20219 |
5 ml |
414.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11866734
|
Thermo Scientific™
20225 |
5 x 5 ml |
1268.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Avidin Agarose besteht aus hochwertigem, geperltem Agarose-Harz für Biotin-Affinitätsverfahren.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieses Avidin-Affinitätsharz besteht aus quervernetzter gekörnter Agarose, an die gereinigtes Harz kovalent immobilisiert wurde. Die Biotin-bindenden Agarosekügelchen sind als vorgepackte Säule oder Harzsuspension erhältlich. Das Harz ist für ein breites Anwendungsspektrum im Bereich der Affinitätsreinigung von biotinylierten Makromolekülen konzipiert. Streptavidin gewährleistet zwar generell höhere Leistungen, in bestimmten Situationen ist Avidin jedoch effektiver/wirksamer.Avidin ist ein tetramerisches Glykoprotein mit Tryptophan, das in Hühnereiweiß und dem Gewebe von Vögeln vorkommt, und sehr beständig gegen Denaturierung durch Säuren oder proteolytische Enzyme. Avidin-Agarose-Harz besteht aus gereinigtem Avidin, das an vernetzten, 6%igen Agarosebeads immobilisiert ist. Der resultierende Träger ist laugungsbeständig, stabil bei pH-Werten im Bereich zwischen 2 und 11 und eignet sich ideal für schwerkraftbasierte und niedertourige Zentrifugationsverfahren.
Leistungsmerkmale:
- Der immobilisierte Ligand ist gereinigtes Avidin aus Hühnereiweiß
- Der Träger besteht aus quervernetzten, 6%igen geperltem Agarose-Harz (Agarosebeads)
- Wird als stabile wässrige Suspension oder in Form von vorgepackten Säulen geliefert.
- Bindet freies Biotin und biotinylierte Moleküle mit hoher Affinität
Empfohlen für:
Für die Bindung von biotinyliertem Anti-Transferrin aus Serum; für die Bindung von biotinylierten Peptiden und die Elution mit einer SDS/Harnstoff-Lösung; Hybridisierung von biotinylierter RNA an deren komplementäre DNA und Bindung an das immobilisierte Avidin, mit anschließender Elution der einzelsträngigen DNA; Aufreinigung von Doppelstrang-DNA
Spezifikation
Zur Bindung von 20 µg Biotin pro ml Harz | |
Pierce™ | |
Agarose | |
Flasche |
Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
Biotin-markiertes Molekül | |
Avidin | |
Affinität, Agarose-Harz |