Learn More
Thermo Scientific™ Ammoniumpersulfat
Katalysieren Sie die Acrylamid- und Bisacrylamidpolymerisation bei der Präparation von Polyacrylamidgelen für die Elektrophorese mit APS-Oxidationsmitteln.
Marke: Thermo Scientific™ 17874
64.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
74.00 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ammoniumpersulfat (APS) ist ein Oxidationsmittel, das mit TEMED zur Katalyse der Polymerisation von Acrylamid und Bisacrylamid verwendet wird, um Polyacrylamidgele für die Elektrophorese vorzubereiten.
Ammoniumpersulfat (APS) ist ein Oxidationsmittel, das häufig mit Tetramethylethylendiamin (TEMED, Bestellnr. 17919) zur Katalyse der Polymerisation von Acrylamid und Bisacrylamid verwendet wird, um Polyacrylamidgels für die Elektrophorese vorzubereiten.Leistungsmerkmale:
- Name: Ammoniumpersulfat (APS)
- Zusammensetzung: (NH4)2S2O8
- CAS-Nummer: 7727-54-0
- Molekülgewicht: 228,2
- Reinheitsgrad: ≥98,0 %
- Unlösliche Stoffe: ≤0,005 %
Kompatibel mit:
TEMED, Bestellnr. 17919
Spezifikation
Unter 23 °C lagern. | |
Ammoniumpersulfat | |
Pulver | |
4 x 25 g |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium persulfate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: diammonium peroxodisulphate