Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
Untersuchen Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit Massenvarianten von Lysin, Arginin und anderen Aminosäuren, um eine stabile Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur durchzuführen.
Marke: Thermo Scientific™ 88437
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heavy and Light Amino Acids werden verwendet, um gezielt die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie unter Verwendung von Quantifizierungskits zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zu analysieren.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von “schweren“ 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.Leistungsmerkmale:
Effizient – 100%iger Markierungseinbau in Proteine lebender Zellen
Flexibel – Unterschiedliche Isotope schwerer und/oder leichter Aminosäuren für Arginin, Lysin, Leucin und Prolin ermöglichen die Quantifizierung von Peptiden aus Proteasen in MS-Qualität
Multiplex-fähig – Mehrere alternative Isotope von Arginin und Lysin zur Analyse diverser Behandlungsbedingungen in jedem Experiment verfügbar
Hochwertige Supplemente – Schwere Aminosäuren mit > 99 % Isotopenreinheit
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Protein | |
Proteinmarkierung | |
Fest |
Aminosäuren | |
Massenisotope von Aminosäuren | |
Zellen | |
Massenspektrometrie | |
50 mg |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.