Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Aminosäure-Standard H
Kalibrieren Sie die HPLC-Analyse von Proteinhydrolysaten mit dieser Kalibrierstandardmischung von18 Aminosäuren, die jeweils in2.5 Mikromol/ml in0.1 N HCl enthalten sind.
Marke: Thermo Scientific™ TS-20088
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Aminosäure-Standard H ist ein quantitatives Gemisch aus 18 Aminosäuren, geliefert als 2.5 μmol/ml in 0.1N HCl, zur Verwendung als hochreiner Kalibrierungsstandard zur HPLC-Analyse von Protein-Hydrolysaten.
Leistungsmerkmale:
- Verwendet L-Formkonfiguration zur Standardisierung mikrobieller und anderer Assays.
- Durch konventionelle Aminosäure-Analysemethoden verifizierte Molarität
- Mit Ausnahme von Cystein wird jede Aminosäure in einer Konzentration von 2.5 μmol/ml in 0.1N HCl geliefert.
- L-Alanin, Ammoniak [(NH4)2SO4], L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin·HCl, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valin
Inhalt:
- L-Alanin, Ammoniak [(NH4)2SO4], L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin·HCl, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valin
Spezifikation
Aminosäurestandard H | |
Lagerung bei -20 °C bis -8 °C. | |
10 x 1 ml | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ399988 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 20088,TS-20088 |
ZG393876 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 20088,TS-20088 |
ZE388332 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 20088,TS-20088 |
AA381507 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 20088,TS-20088 |
SPECS | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 20088,TS-20088 |