Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 8-Well Polystyrene Strip Plates, Corner Notch
Pierce 8-Well-Strip-Plates sind Platten aus transparentem Polystyrol, die standardmäßige 96-Well-Mikrotiterplattenflächen haben, bei denen aber auch einzelne 8-Well-Strips (d. h. senkrechte Plattenreihen) aus dem starren Rahmen entnommen werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 15031
1081.10 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Format bietet Komfort und Qualitätssicherung bei der Durchführung von Teilplattenassays, da nicht verwendete Wells entfernt werden können, um Verwechslungen und Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
- Optisch klare Well-Streifenkonstruktion aus Polystyrol für Kompatibilität mit Standard-Plattenlesern
- Die Oberfläche mit hohem Bindungsvermögen verbessert die Gesamtleistung von Immunassay-Anwendungen
- Zertifiziert für Leistungen mit konstant niedrigen Variationskoeffizienten (CV) zwischen Wells
- Acht-Well-Streifen passen sicher in den Plattenrahmen und bleiben auch bei umgedrehter Position am Platz
- Führungen helfen, eine falsche Ausrichtung des Streifens zu vermeiden, wenn er wieder in den Halter eingesetzt wird
- Die Streifen werden mit einer einfachen Drehung oder einem Auswerfer aus dem Rahmen entfernt
Ein Streifenauswerfer pro Packung.
Spezifikation
Adsorption, hydrophil | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
-Well Platte | |
360 μl | |
Polystyrol | |
Keine |
Inhalt: 100 Platten, 5 Platten pro versiegeltem Tablett | |
100 Platte | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100 plates |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.