Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Media Kit
PichiaPink™ Medien-Kit
Marke: Invitrogen™ A11156
1251.00 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das PichiaPink™ Media Kit ist ein Satz praktischer vorgepackter Medienbeutel für die Verwendung mit dem PichiaPink™ Yeast Expression System. Das PichiaPink™ Medien-Kit enthält Medien zum Kultivieren von Pichia pastoris-Stämmen aus gefrorenen Beständen zu gebrauchsfertigen Kulturen zwecks Transformation und Auswahl. Das PichiaPink™ Medien-Kit ist eine einfache Möglichkeit, Pichia pastoris für die Proteinproduktion zu verwenden. Verwenden Sie das PichiaPink™ Medien-Kit, um Ihre PichiaPink™ Hefe-Expressionssystemkits nachzufüllen.Das PichiaPink™ Medien-Kit wird mit vorgepackten Beuteln für die folgenden Lösungen geliefert. Jeder Beutel ergibt 1 Liter Lösung. Die Medienbeutel sollten trocken gehalten und bei Raumtemperatur gelagert werden.
Warum sollten Sie sich für das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem entscheiden?
Das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem basiert auf der Hefe Pichia pastoris. Vorteile der Pichia pastoris sind schnelles Wachstum, gut bekannter genetischer Hintergrund, einfache Medienformulierung und einfache Handhabung. Seit über 30 Jahren wird Pichia pastoris von Laboren weltweit zur Erzeugung von Hunderten verschiedener Proteine aus vielen Spezies, einschließlich der humanen (Ref. 1, 2), verwendet. Das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem ermöglicht eine komfortable und kostengünstige Proteinproduktion in jedem Maßstab.
Informationen zum Erwerb einer kommerziellen Nutzungslizenz für das PichiaPink™ Hefe-Expressionssystem erhalten Sie unter outlicensing@lifetech.com.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren oder Menschen vorgesehen.
Verwandte Links
Literatur
1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production of recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):329-32. [PubMed]
Spezifikation
Enthält genügend Beutel für die Herstellung von 4 Basismedien: 2 Beutel PAD-Agar, 2 Beutel YPDS, 2 Beutel YPD, 2 Beutel YPD-Agar, 1 Beutel Dextrose
|
|
Kit | |
Autoklavieren | |
Flüssigmedium, Agarplatten | |
1 Kit | |
PichiaPink™ |
Pulver | |
PAD, YP, YPS | |
P. pastoris | |
A11150, A11151, A11152, A11153 | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.