Learn More
Thermo Scientific™ Piceatannol
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piceatannol |
CAS | 10083-24-6 |
Schmelzpunkt | 235.0°C |
Summenformel | C14H12O4 |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, dmso, dimethyl formamide,, acetone, ethyl acetate, benzene |
InChI-Schlüssel | CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N |
SMILES | OC1=CC(\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=CC(O)=C1 |
IUPAC-Name | 5-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]Benzol-1,3-Diol |
Molekulargewicht (g/mol) | 244.25 |