Learn More
Cytiva pI-Marker
Verwenden Sie diese Marker parallel zu den experimentellen Proben auf IEF-Gelen. Cytiva Life Sciences™ pI-Marker sind gefriergetrocknete Mischungen aus stabilen, salzfreien, hochreinen Proteinen.
Marke: Cytiva 17-0473-01
421.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21982" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Marker können zeitgleich mit den zu untersuchenden Proben in isoelektrisch fokussierenden Gelen laufen und sind ungefärbt.
- Der genau definierte pI des Markers ermöglicht eine dauerhafte und genaue Kalibrierung der Probenbestandteile
- pH-Gradienten und pI können auf 0.01 bis 0.05 pH-Einheiten genau bestimmt werden
- Der Versuchsfortschritt der Fokussierung kann visuell überwacht werden durch die Fokussierung von Methylrot oder Cytochrom c
Nicht geeignet für die Anwendung in denaturierenden (Harnstoff-) Systemen.
Spezifikation
Weiß | |
Markerkit für pl-Konzentration | |
Zur Verwendung für die isoelektrische Fokussierung (IEF) | |
10 Fläschchen | |
4 °C |
5 bis 10,5 | |
Lyophilisiert | |
b-Lactoglobulin A - 5.20 pI (nativ), Carboanhydrase B (Rind) - 5.85 pI (nativ), Carboanhydrase B (Mensch) - 6.55 pI (nativ), Myoglobin, sauer - 6.85 pI (nativ), Myoglobin, basisch - 7.35 pI (nativ), Lentil Lectin, sauer - 8.15 pI (nativ) | |
5.2 bis 10.25 pl bei 24 °C |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.