Learn More
Cytiva pI-Marker
Verwenden Sie diese Marker parallel zu den experimentellen Proben auf IEF-Gelen. Cytiva Life Sciences™ pI-Marker sind gefriergetrocknete Mischungen aus stabilen, salzfreien, hochreinen Proteinen.
Marke: Cytiva 17-0472-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Marker können zeitgleich mit den zu untersuchenden Proben in isoelektrisch fokussierenden Gelen laufen und sind ungefärbt.
- Der genau definierte pI des Markers ermöglicht eine dauerhafte und genaue Kalibrierung der Probenbestandteile
- pH-Gradienten und pI können auf 0.01 bis 0.05 pH-Einheiten genau bestimmt werden
- Der Versuchsfortschritt der Fokussierung kann visuell überwacht werden durch die Fokussierung von Methylrot oder Cytochrom c
Nicht geeignet für die Anwendung in denaturierenden (Harnstoff-) Systemen.
Spezifikation
Weiß | |
pl Marker Kit | |
To be used for isoelectric focusing (IEF) | |
1 Kit: 10 Vials |
2.5 to 6.5 | |
Lyophilisiert | |
Pepsinogen 2.80 pI (Native), Amylglucosidase 3.50 pI (Native), Methyl red (dye) 3.75 pI (Native), Glucose Oxidase 4.25 pI (Native), Trypsin inhibitor 4.55 pI (Native), bLactoglobulin A 5.20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovine) 5.85 pI (Native) | |
4 °C |