Learn More
Uvex™ Phynomic Lite White Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Description
- Durch die extrem leichte Ausführung eignen sich diese Handschuhe für besonders empfindliche Aufgaben
- Aqua-Polymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen für mechanische Abriebfestigkeit
- Verbessert die Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Poröse Beschichtung ist atmungsaktiv, um Schweiß zu reduzieren
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Geeignet für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln
Specifications
Specifications
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Polymer |
Farbe | Weiß |
Material | Elastan, Polyamid |
Größe | 5 |
Norm EN 388 | 2121X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahren/Anwenden von Maschinen, Lackieren und Papieraufhängung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Show More |