Learn More
Uvex™ Phynomic C3 Cut Protection Gloves
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und bietet sicheres Tastgefühl
- Schnittschutz Grad 3/B für mechanische Arbeiten
- Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend
- Die Handschuhe sind aus dem Materialien hergestellt, die übermäßiges Schwitzen verhindern
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Hellblau, Grau |
Material | Polyamid, Elastan, HPPE |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 4X43B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maschinenbetrieb, Bodenbeläge/Fräsen |
Geschlecht | Unisex |
Serie | Phynomic C3 |