Learn More
Uvex™ Phynomic AirLite A ESD Safety Glove
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Der leichteste und empfindlichste Uvex phynomic Schnittschutzhandschuh für Schnittschutzlevel A
- Außenmaterial aus Polyamid, Elasthan und Carbon
- Atmungsaktive AirLite-Aquapolymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Sicherheitshandschuh mit Touchscreen-Funktion – für fast alle Bildschirme, Tablets und Mobiltelefone
- Sicherheitshandschuh mit ESD-Funktion gemäß DIN EN 16350:2014 – schützt das Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Frei von Beschleunigern. Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (proDERM)
- Sehr leichter und atmungsaktiver Sicherheitshandschuh
- Hervorragende Empfindlichkeit dank der neuen atmungsaktiven airLite Aquapolymer-Beschichtung in Kombination mit feinem Futter (18 Gauge)
- Sicherheitshandschuhe mit gestricktem Bündchen und ergonomischer Passform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 (3 1 1 0 X) und DIN EN 16350:2014 |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Schwarz |
Material | Polyamid, Elastan, Kohlenstoff |
Größe | 5 |