Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR Master Mixes
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs.
Marke:  Thermo Scientific™ F632S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17288570
  • 223.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs. The master mix format simplifies reaction setup with minimal pipetting steps and retains all features of Phusion Plus DNA Polymerase. Additionally, two tracking dyes and a density reagent are pre-added to the master mix for direct loading of PCR products on gels.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR-Mastermix ist eine praktische, gebrauchsfertige 2X-Mischung aus Phusion Plus DNA-Polymerase, Puffer, Magnesiumchlorid und dNTPs. Das Mastermix-Format vereinfacht die Reaktionseinrichtung mit minimalen Pipettierschritten und behält alle Merkmale der Phusion Plus DNA-Polymerase bei. Außerdem sind zwei Tracking-Farbstoffe und ein Dichtereagenz zur direkten Beladung von PCR-Produkten auf Gelen im Vorhinein zugegeben.
Hohe Genauigkeit— >100-fach höhere Sequenzgenauigkeit als Taq Polymerase
Komfortable Einrichtung — ermöglicht eine universelle Annealing-Temperatur von 60 °C in der PCR
Verbesserte Spezifität — Hot-Start-Mechanismus reduziert unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau
Unabhängige Stabilität— Automatisierungsfähigkeit durch 24-Stunden-Stabilität der montierten Reaktionen
Hohe Inhibitor-Toleranz— Arbeitet auch mit DNA von suboptimaler Reinheit
Phusion Plus DNA Polymerase ist eine Hot-Start-DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue, die Protein-Fusionstechnologie und universelles Primer-Annealing vereint. Es handelt sich um eine Pyrococcus-ähnliche Proofreading-DNA-Polymerase, die zu einer prozessivitätsverbesserenden Domäne fusioniert ist und es dem Phusion Plus Green PCR-Mastermix ermöglicht, PCR-Sequenzen mit hoher Genauigkeit, Sensitivität und Inhibitor-Toleranz zu erzeugen. Sein neuartiger Reaktionspuffer enthält urheberrechtlich geschützte Additive, die Primer/Template-Duplexe während des Annealing-Schritts bei 60 °C stabilisieren. Diese einzigartige Pufferformulierung erhöht die PCR-Spezifität, ohne dass die Annealing-Temperatur für jedes Primer-Paar optimiert werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler in PCR-Durchläufen. Darüber hinaus können mit Phusion Plus Green PCR Mastermix und seiner universellen Annealing-Funktion verschiedene PCR-Reaktionen mit demselben Protokoll zusammen durchgeführt werden.
Phusion Plus Green PCR Mastermix ist bei Umgebungstemperaturen aufgrund seines Hot-Start-Mechanismus, der durch Affibody-Moleküle vermittelt wird, inaktiv und ermöglicht die Einrichtung und Lagerung von montierten PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur. Die Enzymaktivität wird nach dem ersten Denaturierungsschritt vollständig wiederhergestellt.
Anwendungen
• PCR mit hoher Wiedergabetreue
• Klonen
• Template-Erstellung für Sequenzierung
• Amplifikation schwieriger (GC-reicher) Templates
• Long-Range-PCR (bis zu 20 kb)
• Mutagenese
• PCR mit hohem Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
•2x Phusion Plus Green PCR Mastermix, 2 x 1,25 ml
•5x Phusion GC Enhancer, 1,25 ml
•Wasser, 2 x 1,25 ml
Lagerung bei -25 °C bis -15 °C
Phusion Plus DNA-Polymerase
100 x 50 μL reactions
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
>100X
100 Reaktionen
Gebrauchsfertiger Mastermix
Green
Hoch
15 bis 30 s/kb
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger