Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
Marke: Thermo Scientific™ F518L
33.50 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
HF-Puffer für Phusion DNA-Polymerasen, geeignet für alle Standard-TemplatesEnthält:
5X Phusion HF-Puffer, 50 mM MgCl2-Lösung, 100 % DMSO.
Spezifikation
Das Phusion HF-Puffer-Pack (F-518L) enthält: • 5X Phusion HF-Puffer (1X Puffer liefert 1,5 mM MgCl2) • 50 mM MgCl2 • DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
Nass- oder Trockeneis | |
DNA | |
Colorless |
Phusion™ HF-Pufferpaket | |
HF Buffer Pack | |
Standard-PCR, High-fidelity PCR | |
4 × 1,5 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.