Learn More
Phthalate in Polyethylen-Standard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CRM-PE001
Additional Details : CAS : 9002-88-4 Gewicht : 0.05000kg
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Diisodecylphthalat | 26761-40-0 | 30,000μg/g |
Diisononylphthalat | 28553-12-0 | 30,000μg/g |
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 3000μg/g |
Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 3000μg/g |
Diethylphthalat | 84-66-2 | 3000μg/g |
Dimethylphthalat | 131-11-3 | 3000μg/g |
Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 3000μg/g |
Di-n-octylphthalat | 117-84-0 | 3000 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Phthalate in Polyethylen-Standard | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
Polyethylen |
Entwickelt für die Verwendung mit den aktuellen Vorschriften und Prüfverfahren, einschließlich: US-Methode: CPSC-CH-C1001.09.3 EU-Richtlinie: 2005/84/EC |
|
5 g | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- phthalates in polyethylene standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: di-n-octyl phthalate, BBP, dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Produkt nur für den Laborgebrauch