Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Green Maleimide
pHrodo™ Green Maleimid
Marke:  Molecular Probes™ P35370
662.72 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13345654
  • 872.00 CHF / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thiol-reaktive pH-empfindliche pHrodo™ Green Maleimid-Farbstoff eignet sich für die Herstellung von Biokonjugaten zur Untersuchung von Endozytose und Phagozytose. pHrodo™ Green erhöht seine Fluoreszenz drastisch, wenn der pH-Wert seiner Umgebung saurer wird.
  • Verwenden Sie pH-empfindliches pHrodo™ Green Maleimid, um pH-empfindliche Biokonjugate Ihrer Wahl zu erstellen
  • Erzielen Sie schnellere und genauere Ergebnisse als mit jedem anderen Endozytose- oder Phagozytose-Assay—ohne Waschschritte oder Quencher
  • Multiplexing mit roten fluoreszierenden Markern wie RFP, pHrodo™ Red usw.
    Der Anstieg der Fluoreszenz von pHrodo™ Green bei Änderungen des pH-Werts von basisch zu sauer korreliert mit der Versauerung intrazellulärer Vesikel und macht es zu einem idealen Hilfsmittel für die Untersuchung von Endozytose oder Phagozytose und deren Regulierung durch Umweltfaktoren, Medikamente oder Pathogene. Die spektralen Eigenschaften von pHrodo™ Green machen nützlich für Experimente mit mehreren Farben. pHrodo™ Green kann mit den meisten standardmäßigen grün-fluoreszierenden Filtersets nachgewiesen werden und wurde für die Verwendung auf einer Vielzahl von Plattformen validiert, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Screening (HCS). Aufgrund der geringen Fluoreszenz von pHrodo™ Green in einer typischen extrazellulären Umgebung sind Waschschritte oder Quencher-Farbstoffe im experimentellen Arbeitsablauf überflüssig.
    pHrodo™ Green-Maleimid ist ein Thiol-reaktiver Farbstoff, der zur Herstellung von pHrodo™ Green-Biokonjugaten in wässriger Pufferlösung verwendet werden kann. Das Maleimid reagiert mit freien Sulphydrylgruppen, die durch die Reduktion von Zysteinen in Proteinen oder Peptiden entstehen. Maleimide sind besonders nützlich für die Markierung von Antikörpern, da der Farbstoff nicht an der Antikörperbindungsstelle anbindet. Diese Reaktion führt zu einem stabilen Konjugat, das in Lebendzell-Assays verwendet oder zur späteren Verwendung gelagert werden kann.
    pHrodo™ Green ist auch in einer Amin-reaktiven Form erhältlich (siehe pHrodo™ Green STP) sowie in einer Auswahl gebrauchsfertiger Konjugate (z. B. E. coli, S. aureus und Dextran). Darüber hinaus sind pHrodo™ Red-reaktive Farbstoffe und gebrauchsfertige Konjugate als Farbalternative mit den gleichen Eigenschaften erhältlich.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Getrocknet
    Maleimid
    1 Fläschchen, bei ≤-20 °C lagern, mit Trockenmittel versehen und vor Licht geschützt.
    Fluoreszent
    Thiol
    Grün
    525
    1 mg
    DMSO (Dimethylsulfoxid)
    Thiol
    75000
    pHrodo™ Grün
    pHrodo™
    505