Learn More
Phosphor(V)-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480973
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Phosphor(V)-oxid wird als Trocknungs- und Dehydriermittel, als Kondensationsreagenz in der organischen Synthese und als Laborreagenz verwendet. Es wird auch in der Zuckerraffinerie und in der Feuerbekämpfung eingesetzt. Phosphorpentoxid in DMSO bildet ein Onodera-Reagenz, das Alkohole oxidiert. Es ist in der Lage, Mineralsäuren in Anhydride umzuwandeln.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phosphor(V)-oxid wird als Trocknungs- und Dehydriermittel, als Kondensationsreagenz in der organischen Synthese und als Laborreagenz verwendet. Es wird auch in der Zuckerraffinerie und in der Feuerbekämpfung eingesetzt. Phosphorpentoxid in DMSO bildet ein Onodera-Reagenz, das Alkohole oxidiert. Es ist in der Lage, Mineralsäuren in Anhydride umzuwandeln.
Löslichkeit
Löslich in Schwefelsäure. Unlöslich in Aceton und Ammoniak. Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Es ist sehr hygroskopisch und wird zu Phosphorsäure hydrolysiert. Es wird in einem separaten Sicherheitsschrank fern von inkompatiblen Materialien wie Laugen und Wasser aufbewahrt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphorus pentoxide
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Siedepunkt 360°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Phosphorus(V) oxide
Schmelzpunkt 340°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Löslichkeitsinformationen Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) 98%
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.39
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(V) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus oxide