Learn More
Phosphor-Standard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, wässrige Lösung, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
MDL-Nummer | 133771 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphorus solution 10 000 ppm, aqueous standard element solution