Learn More
Phosphorsäure, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphonsäure |
Dichte | 1.651 g/ml bei 25 °C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | 2834 |
Formelmasse | 82 mol |
Reinheit (%) | 99 % |